Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate

M20561377
MOLEM20561377EA 0 EUR InStock
MOLEM20561377
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore
Oxyde de diéthyle-trifluorure de bore


Formule: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141,93 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013194
Numéro CAS: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
ONU: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité