L(+)-α-Phénylglycine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
M20595516
MOLEM20595516EA 0 EUR InStock
MOLEM20595516
L(+)-α-Phénylglycine
L(+)-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064403
Numéro CAS: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité