Acide 3,5-dibromosalicylíque
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
M20609972
MOLEM20609972EA 0 EUR InStock
MOLEM20609972
Acide 3,5-dibromosalicylíque
Acide 3,5-dibromosalicylíque
Formule: C₇H₄Br₂O₃
MW: 295,91 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 228…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002441
Numéro CAS: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9
Merck Index: 13,03053
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité