D-Alanine
Fournisseur: Molekula
M20667745
MOLEM20667745EA 0 EUR InStock
MOLEM20667745
D-Alanine
D-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00008077
Numéro CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité