(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
Fournisseur: Molekula
M20692720
MOLEM20692720EA 0 EUR InStock
MOLEM20692720
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 0.897 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004734
Numéro CAS: 53448-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité