5-Nitroindole
Fournisseur: Molekula
M20819045
MOLEM20819045EA 0 EUR InStock
MOLEM20819045
5-Nitroindole
5-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00005673
Numéro CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité