9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté
Fournisseur: Molekula
M20982371
MOLEM20982371EA 0 EUR InStock
MOLEM20982371
9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté
9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00150071
Numéro CAS: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité