L(+)-Tartrate de diéthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
M21104641
MOLEM21104641EA 0 EUR InStock
MOLEM21104641
L(+)-Tartrate de diéthyle
L(+)-Tartrate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₆
MW: 206,2 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.7 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009143
Numéro CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité