O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
M21172868
MOLEM21172868EA 0 EUR InStock
MOLEM21172868
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₂H₈ClNO
Numéro MDL: MFCD00012956
Numéro CAS: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité