Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Bromosuccinimide

Fournisseur: Molekula
Attention

M21258969
MOLEM21258969EA 0 EUR InStock
MOLEM21258969
N-Bromosuccinimide
N-Bromosuccinimide


Formule: C₄H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…179 °C
Densité: 2.098 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005510
Numéro CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01423
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité