Alcool 3-méthoxybenzylique
Fournisseur: Molekula
M21339226
MOLEM21339226EA 0 EUR InStock
MOLEM21339226
Alcool 3-méthoxybenzylique
Alcool 3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004637
Numéro CAS: 6971-51-3
EINECS: 230-200-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité