Baicaleine
Fournisseur: Molekula
M21479410
MOLEM21479410EA 0 EUR InStock
MOLEM21479410
Baicaleine
Baicaleine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00017459
Numéro CAS: 491-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité