5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Fournisseur: Molekula
M21566757
MOLEM21566757EA 0 EUR InStock
MOLEM21566757
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₄ClNS₂
Numéro MDL: MFCD00005783
Numéro CAS: 5331-91-9
EINECS: 226-235-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité