Levodopa
Fournisseur: Molekula
M21789468
MOLEM21789468EA 0 EUR InStock
MOLEM21789468
Levodopa
Levodopa
Formule: C₉H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00002598
Numéro CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité