Pivalaldéhyde
Fournisseur: Molekula
M21845337
MOLEM21845337EA 0 EUR InStock
MOLEM21845337
Pivalaldéhyde
Pivalaldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 74 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,771 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006962
Numéro CAS: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité