Benzyl chloromethyl ether
Fournisseur: Molekula
Synonyms: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
M21886700
MOLEM21886700EA 0 EUR InStock
MOLEM21886700
Benzyl chloromethyl ether
Benzyl chloromethyl ether
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000886
Numéro CAS: 3587-60-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité