2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Fournisseur: Molekula
M21893687
MOLEM21893687EA 0 EUR InStock
MOLEM21893687
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
Numéro MDL: MFCD00005791
Numéro CAS: 19952-47-7
EINECS: 243-439-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité