1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
M21910645
MOLEM21910645EA 0 EUR InStock
MOLEM21910645
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Numéro MDL: MFCD00971977
Numéro CAS: 272-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité