α-Bromo-3-nitrotoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: α-Bromo-m-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl bromide, m-Nitrobenzyl bromide
M21918054
MOLEM21918054EA 0 EUR InStock
MOLEM21918054
α-Bromo-3-nitrotoluène
α-Bromo-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 115…118 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 59…60 °C
Numéro MDL: MFCD00007271
Numéro CAS: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité