2-Aminotéréphtalate de diméthyle
Fournisseur: Molekula
M22351781
MOLEM22351781EA 0 EUR InStock
MOLEM22351781
2-Aminotéréphtalate de diméthyle
2-Aminotéréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00008427
Numéro CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité