Acide 3-chlorosalicylíque
Fournisseur: Molekula
M22382330
MOLEM22382330EA 0 EUR InStock
MOLEM22382330
Acide 3-chlorosalicylíque
Acide 3-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…183.5 °C
Numéro MDL: MFCD00010390
Numéro CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité