(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fournisseur: Molekula
M22387835
MOLEM22387835EA 0 EUR InStock
MOLEM22387835
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
(±)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 602-09-5
EINECS: 210-014-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité