4-Méthoxyindole
Fournisseur: Molekula
Attention
M22392286
MOLEM22392286EA 0 EUR InStock
MOLEM22392286
4-Méthoxyindole
4-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…68 °C
Numéro MDL: MFCD00009737
Numéro CAS: 4837-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité