1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Fournisseur: Molekula
M22571232
MOLEM22571232EA 0 EUR InStock
MOLEM22571232
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
Numéro MDL: MFCD00001688
Numéro CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité