Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Fournisseur: Molekula
M22590378
MOLEM22590378EA 0 EUR InStock
MOLEM22590378
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₂₀O₅
Numéro MDL: MFCD00005945
Numéro CAS: 14098-44-3
EINECS: 237-947-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité