Acide 3-chlorocinnamique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid
M22709700
MOLEM22709700EA 0 EUR InStock
MOLEM22709700
Acide 3-chlorocinnamique
Acide 3-chlorocinnamique
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004384
Numéro CAS: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité