5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Fournisseur: Molekula
M23205168
MOLEM23205168EA 0 EUR InStock
MOLEM23205168
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.781 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00127818
Numéro CAS: 36082-50-5
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité