D(-)-allo-Isoleucine
Fournisseur: Molekula
M23313421
MOLEM23313421EA 0 EUR InStock
MOLEM23313421
D(-)-allo-Isoleucine
D(-)-allo-Isoleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00066445
Numéro CAS: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité