4-(Phenylazo)diphenylamine
Fournisseur: Molekula
M23320388
MOLEM23320388EA 0 EUR InStock
MOLEM23320388
4-(Phenylazo)diphenylamine
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formule: C₁₈H₁₅N₃
Numéro MDL: MFCD00003023
Numéro CAS: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité