Bleu trypan
Fournisseur: Molekula
M23372978
MOLEM23372978EA 0 EUR InStock
MOLEM23372978
Bleu trypan
Bleu trypan
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité