Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylobenzophénone

Fournisseur: Molekula

M23534468
MOLEM23534468EA 0 EUR InStock
MOLEM23534468
3-Méthylobenzophénone
3-Méthylobenzophénone


Formule: C₁₄H₁₂O
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1.088 g/cm³ (17.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00008535
Numéro CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité