Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Fournisseur: Molekula
M23966397
MOLEM23966397EA 0 EUR InStock
MOLEM23966397
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Formule: C₃H₉NO·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149077
Numéro CAS: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité