D(+)-Tyrosine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-D-Tyr-OH
M24028905
MOLEM24028905EA 0 EUR InStock
MOLEM24028905
D(+)-Tyrosine
D(+)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Numéro MDL: MFCD00063073
Numéro CAS: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité