Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fournisseur: Molekula
M24182077
MOLEM24182077EA 0 EUR InStock
MOLEM24182077
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formule: C₁₉H₁₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00010733
Numéro CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité