Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbonate de benzyle et de succinimido

Fournisseur: Molekula
Synonyms: CBZ-OSu (Z-OSu)

M24183173
MOLEM24183173EA 0 EUR InStock
MOLEM24183173
Carbonate de benzyle et de succinimido
Carbonate de benzyle et de succinimido


Formule: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005513
Numéro CAS: 13139-17-8
EINECS: 236-075-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité