3,5-Diméthoxytoluène
Fournisseur: Molekula
Attention
M24183551
MOLEM24183551EA 0 EUR InStock
MOLEM24183551
3,5-Diméthoxytoluène
3,5-Diméthoxytoluène
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015435
Numéro CAS: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité