(R)-(-)-2-Butanol
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
M24349831
MOLEM24349831EA 0 EUR InStock
MOLEM24349831
(R)-(-)-2-Butanol
(R)-(-)-2-Butanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0.807 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064280
Numéro CAS: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité