Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol

Fournisseur: Molekula
Danger

M24492514
MOLEM24492514EA 0 EUR InStock
MOLEM24492514
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol


Formule: C₃H₂F₆O
Point d'ébullition: 59.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1.492 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
ONU: 1760
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité