10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
M24565519
MOLEM24565519EA 0 EUR InStock
MOLEM24565519
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine
Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005070
Numéro CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité