Indole-3-carbaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
M24811401
MOLEM24811401EA 0 EUR InStock
MOLEM24811401
Indole-3-carbaldéhyde
Indole-3-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 192…195 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005622
Numéro CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité