1,5-Dihydroxynaphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
M24882482
MOLEM24882482EA 0 EUR InStock
MOLEM24882482
1,5-Dihydroxynaphtalène
1,5-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003980
Numéro CAS: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité