N(α)-Boc-L-tryptophan
Fournisseur: Molekula
M25104502
MOLEM25104502EA 0 EUR InStock
MOLEM25104502
N(α)-Boc-L-tryptophan
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00065595
Numéro CAS: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité