L(+)-β-mercaptovaline
Fournisseur: Molekula
M25587231
MOLEM25587231EA 0 EUR InStock
MOLEM25587231
L(+)-β-mercaptovaline
L(+)-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Numéro MDL: MFCD00064303
Numéro CAS: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité