Biphényle-2-ylamine
Fournisseur: Molekula
Attention
M26380604
MOLEM26380604EA 0 EUR InStock
MOLEM26380604
Biphényle-2-ylamine
2-Phenylaniline
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité