4-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Fournisseur: Molekula
M26460716
MOLEM26460716EA 0 EUR InStock
MOLEM26460716
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012942
Numéro CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité