3-Bromo-1-propanol
Fournisseur: Molekula
Attention
M26580591
MOLEM26580591EA 0 EUR InStock
MOLEM26580591
3-Bromo-1-propanol
3-Bromo-1-propanol
Formule: BrH₂CCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002942
Numéro CAS: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité