Digitonin
Fournisseur: Molekula
M26630625
MOLEM26630625EA 0 EUR InStock
MOLEM26630625
Digitonin
Digitonin
Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité