Bromure de tétraéthylammonium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Tetrylammonium bromide
M26739038
MOLEM26739038EA 0 EUR InStock
MOLEM26739038
Bromure de tétraéthylammonium
Bromure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Point de fusion: > 285 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011825
Numéro CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité