Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride

M26885425
MOLEM26885425EA 0 EUR InStock
MOLEM26885425
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique


Formule: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00005915
Numéro CAS: 699-98-9
EINECS: 211-834-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité