2,3-Dibromopropène
Fournisseur: Molekula
Attention
M26909269
MOLEM26909269EA 0 EUR InStock
MOLEM26909269
2,3-Dibromopropène
2,3-Dibromopropène
Formule: C₃H₄Br₂
Point d'ébullition: 42 °C (1013 hPa)
Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000211
Numéro CAS: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
Merck Index: 13,03050
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité